Roztwór wzorcowy ołowiu, 1000 mg/L Pb w 5% kwasie azotowym (from Pb) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Pb in 5% HNO₃
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certyfikaty: Traceable to NIST
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable | |
Nr. MDL | MFCD00134050 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...