Drukuj
tlenek wapnia, powder, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
1414-REA 0 PLN
1414-R
tlenek wapnia, powder, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
tlenek wapnia
Formuła: CaO
MW: 56.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2850
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010911
Numer CAS: 1305-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,01691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 90 %
Assay (CaO) ≥ 90 %
Insoluble Matter ≤ 1.0 %
Loss on Ignition ≤ 2.0 %
Carbonate (CO₃) Passes Test
Magnesium and Alkali Salts Passes Test