Drukuj
Wózek transportowy, MT Mieltrans
Dostawca: MIELE
3893140
141-0393EA 0 PLN
141-0393
Wózek transportowy, MT Mieltrans
Wózki
For storing and transporting baskets and inserts on 4 levels.
  • Adjustable by up 102,5 mm
  • Running on 4 lockable castors