Drukuj

Roztwór wzorcowy rubidu, 1000 mg/L Rb w 5% kwasie azotowym (from Rb₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP

Dostawca: Thermo Fisher Scientific

13872.ADEA 429 PLN
13872.AD 13872.AE
Roztwór wzorcowy rubidu, 1000 mg/L Rb w 5% kwasie azotowym (from Rb₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Rubidium Standards

Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055


Certyfikaty: Traceable to NIST

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR