Drukuj
VWR®, Osłony ochronne
Dostawca: VWR Collection
129-1210EA 754 PLN
129-1210 129-1215 129-1219 129-1218
VWR®, Osłony ochronne
Pokrywy
Wykonane ze specjalnie opracowanej przewiewnej mikroporowatej tkaniny pokrowce, wyróżniają się lepszymi właściwościami ochronnymi.
  • Doskonała bariera dla płynów i cząstek stałych
  • Najniższy poziom gubienia cząstek
  • Lekka odporność na rozbryzgi chemiczne i maksymalna wytrzymałość na rozdarcie
  • Tunelowana gumka wzdłuż dolnego obwodu zapewnia bezpieczne dopasowanie
  • Ukryte szwy
VWR® cleanroom protection covers are suitable for GMP/ISO cleanrooms of life science and other critical manufacturing sites. They are customised to fit machines, equipment, and cartsWięcej informacji o produkcie