Drukuj
VWR®, Worki do autoklawowania
Dostawca: VWR Collection
129-0018EA 2280 PLN
129-0018 129-0019 129-1153 129-1154 129-1155 129-1156 129-1570 129-1571 129-1572
VWR®, Worki do autoklawowania
Worki Worki na odpady
Solidne, odporne na temperaturę worki, idealne do wyrzucania niebezpiecznych odpadów, które muszą być najpierw autoklawowane. Może być używany również do autoklawowania innych produktów. Dostarczany w komplecie z drutami do zgrzewania. PP, 37,5 µm lub 50 µm grubości, przezroczysty.
  • Przezroczysta torba
  • Autoklawowalne do 135 °C
  • Wysoce odporny na rozdarcia i uderzenia