Drukuj
Cynk 99,9998 Metals basis, rods, Ø 10 mm (0.39 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12718.DT
12718.DTEA 4930 PLN
12718.DT
Cynk 99,9998 Metals basis, rods, Ø 10 mm (0.39 in)
Cynk
Purity: 99.9998% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255