Drukuj
kwas benzoesowy ≥99.5%, certified reference material for titrimetry, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
12353-25G-F
12353-25G-FEA 1560 PLN
12353-25G-F
kwas benzoesowy ≥99.5%, certified reference material for titrimetry, Supelco®
kwas benzoesowy
  • certified by BAM
Formuła: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 249
Temp. topnienia: 121…125 °C
Gęstość: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 121
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002398
Numer CAS: 65-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Klasyfikacja Merck : 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM