Drukuj
Blokady zaworów motylkowych
Dostawca: Brady
121504 121505
118-0521EA 176 PLN
118-0521 118-0522
Blokady zaworów motylkowych
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
To urządzenie blokujące może być używane do blokowania przepustnicy w pozycji WYŁ przez zaciśnięcie uchwytu, aby uniemożliwić jej włączenie lub przesunięcie.
  • Dostępne w dwóch rozmiarach (małych i dużych)
  • Maksymalna liczba kłódek: 4
Mała blokada: Przystosowana do zaworów o grubości 3,20 - 63,50 mm
Duża blokada: Przystosowana do zaworów o grubości 50,80 - 102 mm