Drukuj
Formaldehyd 30% aqueous solution, Q Path®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
11699031.EA 187 PLN
11699031.
Formaldehyd 30% aqueous solution, Q Path®
Formaldehyd
Formalin 30% fixative for tissue samples.
Uwaga: Store this product at ambient temperature (above 15 °C), because it may polymerise at temperatures below 9 °C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: -19.3
Temp. topnienia: -92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04259
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 28.5 - 31.5 %
Appearance Clear colourless liquid
Density (20/4) 1.055 - 1.085
Ashes Max. 0.08 %
Heavy metals Max. 8 ppm
Formic acid Max. 0.08 %
Methanol 4.0 - 12.5 %
Fe (Iron) Max. 8 ppm