Drukuj
VWR®, Ściereczki do pomieszczeń czystych, 100% poliester, dwuwarstwowe
Dostawca: VWR Collection
115-2446EA 5440 PLN
115-2446 115-2470 114-9323
VWR®, Ściereczki do pomieszczeń czystych, 100% poliester, dwuwarstwowe
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency.
  • Zbudowany z poliestru w dzianinie interlock
  • Wysoka chłonność
  • Niskie zanieczyszczenie cząstek i włókien
  • Ultradźwiękowo wiązana dwuwarstwowa konstrukcja
  • Przetworzone i zapakowane w pomieszczeniu czystym ISO 4
Idealny do wycierania wnętrza narzędzi procesowych i innych urządzeń, a także do kontroli wycieków i ogólnego wycierania w środowiskach ISO 5 i wyższych. Nadaje się do stosowania w produkcji farmaceutycznej, urządzeniachWięcej informacji o produkcie