Drukuj
VWR® B'Wipes 4000, chusteczki do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR Collection
115-1827EA 299 PLN
115-1827 115-1828
VWR® B'Wipes 4000, chusteczki do pomieszczeń czystych
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Polyester, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
  • Pojedynczo dziane ściereczki poliestrowe z uszczelnionymi krawędziami (150 g / m²)
  • Prana i ze szczelnymi krawędziami, dla lepszej czystości
  • Dobra odporność mechaniczna i zdolność absorpcji
  • Idealne do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w krytycznych środowiskach