Drukuj
VWR® Spec-Wipe® 3, chusteczki do pomieszczeń czystych, nietkane, sterylne
Dostawca: VWR Collection
115-0033EA 311 PLN
115-0033
VWR® Spec-Wipe® 3, chusteczki do pomieszczeń czystych, nietkane, sterylne
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, sterylne
Te chusteczki czyszczące są wykonane z poliestru i celulozy.
  • Nie teksturowane
  • Specjalna metoda produkcji- bez użycia chemii- zmniejsza zanieczyszczenie jonami
  • Sterylizowane promieniami gamma do 10⁻⁶ SAL (poziom zapewnienia sterylności)
Świetnie sprawdzają się w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, chemicznym i naftowym, biotechnologii, sektorach ochrony środowiska i nauki.
Nadaje się do stosowania w klasach I, ISO 5.
Kolor: Biały
Certyfikaty: Zgodnie z normą ANSI/AAMI/ISO 11137 oraz AMMI TIR 27 Metoda Vdmax.