Drukuj

Kaptur przeciwdeszczowy o zmniejszonej palności, antystatyczny, 7224 Barker

Dostawca: SIOEN
7224EF7B75
113-7241EA 76.8 PLN
113-7241
Kaptur przeciwdeszczowy o zmniejszonej palności, antystatyczny, 7224 Barker
Odzież robocza
Waterproof and windproof detachable hood made of 100% polyester fabric with FR PU coating. With fixed flame retardant cotton lining for improved protection against flames.

  • Highly breathable
  • Water-repellent outer fabric, moisture attracting coating on the inside
  • Supple, high tear resistance
  • Taped seams
  • Drawstring in hem

Weight: 240 g/m²

Colour: Navy blue

One size fits all.

Certyfikaty: EN 343 (3-3), EN 1149-5, EN 13034 (PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN ISO 14116
Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR