VWR® Rękawice cleanroom, nitrylowe, nie sterylne, ISO 4
Dostawca: VWR Collection
112-5119EA
2670
PLN
112-5119
112-5122
112-5124
112-5121
112-5123
112-5120
VWR® Rękawice cleanroom, nitrylowe, nie sterylne, ISO 4
Rękawice
SPECYFIKACJE
Oburęczne, na jedną dłoń | Oburęczne |
Environmentally Preferable | |
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku | Jednorazowego użytku |
Lateks/ wolne od lateksu | Wolne od lateksu |
Pudrowane/Bezpudrowe | Bezpudrowe |
Klasa w pomieszczeniu czystym | 10/ISO 4 |
Cuff style | Rolowany |
Grobuść mankietu | 0,08 - 0,12 mm |
Grubość na palcach | 0,12 - 0,18 mm |
Grubość na dłoni | 0,10 - 0,15 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | >18 MPa |
Wydłużenie całkowite | 500% |
Normy EN | EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 |