Drukuj
VWR® Rękawice cleanroom, nitrylowe, nie sterylne, ISO 4
Dostawca: VWR Collection
112-5119EA 2670 PLN
112-5119 112-5122 112-5124 112-5121 112-5123 112-5120
VWR® Rękawice cleanroom, nitrylowe, nie sterylne, ISO 4
Rękawice
Miękkie rękawice nitrylowe VWR® są produkowane z karboksylowanego akrylonitrylu butadienu i zapewniają niezawodną, trwałą i wygodną ochronę dłoni podczas wymagających zastosowań w pomieszczeniach czystych.
  • Zaprojektowane dla ochrony długości łokcia
  • Oburęczne, zaprojektowane z mikro-teksturą na palcach i dłoni, mankiet zawijany
  • Nie wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego
  • Statyczny rozproszony
  • Jednorazowego użytku
Zalecane dla klas ISO 4 (FED-STD-209E klasa 10) lub wyższych pomieszczeń czystych.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5Więcej informacji o produkcie