Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Perfect Poly® Skin, Honeywell Safety
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2400260/10 2400260/7 2400260/8 2400260/9
112-1648EA 142 PLN
112-1648 112-1649 112-1650 112-1651
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Perfect Poly® Skin, Honeywell Safety
Rękawice
Poliamid z powłoką poliuretanową zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i rozdarcie. Nie pyli, poliamid nadaje się do precyzyjnej pracy. Wentylowany tył i ultralekka powłoka optymalizują oddychalność rękawicy.
  • Zapewnia maksymalny komfort i zwiększa wytrzymałość
  • Technika dziania pomaga uzyskać rękawice, które dopasowują się ściśle do dłoni, jak również wyjątkową zręczność
  • Bardzo ciasny splot zapewnia rękawicy doskonałe wsparcie, ogranicza penetrację brudu i zapewnia dobry dotyk
  • Certyfikowane jako 'bezsilikonowe', aby zapewnić ich stosowanie w malowaniu
Więcej informacji o produkcie