Drukuj
Gogle ochronne, uvex u-sonic
Dostawca: UVEX
9308.245
111-1706EA 192 PLN
111-1706
Gogle ochronne, uvex u-sonic
Gogle
The ergonomic design with flexible soft component means the uvex u-sonic fits perfectly to every face its low weight and low pressure fit make them very comfortable to wear.
  • Łączy w sobie twarde i miękkie komponenty, które dostosowują się do twarzy użytkownika, tworząc finalnie miękkie, efektywne uszczelnienie wokół oczu.
  • W pełni regulowana, opaska wysokiej jakości zapewnia dopasowanie bezuciskowe.
  • Kompaktowy rozmiar i miękkie materiały kompatybilne z respiratorami i innymi elementami ochrony osobistej (PPE).
  • Innowacyjny system wentylacji zapewnia