Drukuj
Okulary ochronne, Rush+
Dostawca: Bollé Safety
RUSHPPSI RUSHPTWI RUSHPPSF RUSHPPSIB RUSHPPSIO RUSHPPSIG RUSHPFSPSI RUSHPCSP RUSHPSPSFG RUSHPSPSIS RUSHPSCSPL
111-1617EA 64.4 PLN
111-1617 111-1619 111-1618 111-1621 111-1624 111-1620 BOLERUSHPFSPSI BOLERUSHPCSP BOLERUSHPSPSFG BOLERUSHPSPSIS BOLERUSHPSCSPL
Okulary ochronne, Rush+
Okulary
Model RUSH+ przyjmuje ultra-sportowy design przez zastosowanie bardzo elastycznych rozciągaczy, jest w 100% konfigurowalny.
  • Górna ochrona
  • Wciśnięte, ultra-elastyczne rozciągacze
  • Antypoślizgowy regulowany mostek
Dostępna technologia zmierzch: ESP z podwójną powłoką zapobiegającą parowaniu (po obu stronach soczewek). Technologii Platinum zapewnia stałą powłokę przeciwzadrapaniom po obydwu stronach szybki nadając im dużą wytrzymałość na: zarysowania (1,4 cd/m²), agresywne środki chemiczne i opóźnia pojawienie się zamglenia na 2 minuty. WspółczynnikWięcej informacji o produkcie