Drukuj

miedź ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)

Dostawca: Thermo Fisher Scientific

10950.GZ 10950.HV
10950.GZEA 1600 PLN
10950.GZ 10950.HV
miedź ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
miedź

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.1g/25x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965

Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR