Drukuj

Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo

10945.BSEA 2260 PLN
10945.BS 10945.BW
Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Kobalt

Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935

Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR