Drukuj

Kwas azotowy 69%, Suprapur®, Supelco®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

Synonim: Nitric acid solution

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.15187.1000
1.15187.1000EA 400 PLN
1.15187.1000
Kwas azotowy 69%, Suprapur®, Supelco®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 (5.1)
Klasyfikacja Merck : 13,06610

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR