Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å <0.063 mm Chromatography_column, Millipore®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07729.1000
1.07729.1000EA 0 PLN
1.07729.1000
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å <0.063 mm Chromatography_column, Millipore®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Loss on drying ≤ 7.0 %
Particle size 95 %  0.063 mm