Drukuj
wodorocytrynian diamonu 99,0 Titrimetric, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
09831-500G
09831-500GEA 456 PLN
09831-500G
wodorocytrynian diamonu 99,0 Titrimetric, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
wodorocytrynian diamonu
Formuła: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226.19 g/mol
Gęstość: 1.480 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013068
Numer CAS: 3012-65-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3
Klasyfikacja Merck : 13,00513
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Residue on ignition Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Oxalate (C₂O₄) Max. 500 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm