Drukuj
Chloroform 99,8 Stabilised Biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
0757-500MLEA 390 PLN
0757-500ML
Chloroform 99,8 Stabilised Biotechnology
Chloroform
Commonly mixed with phenol to enhance the extraction of DNA. Used to recover the aqueous phase overlaid with mineral oil in PCR procedures.
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 59.4…61.5 °C
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@ 245nm ≤1
Abs.@ 255nm ≤0.25
Abs.@ 260nm ≤0.15
Abs.@ 270nm ≤0.05
Abs.@ 290nm ≤0.01
Abs.@ 400nm <0.01
Chloride <10 ppm
Color (APHA) <10
Lead <0.05 ppm
Moisture (KF) <0.05%
Purity >99.8%
Residue After Evaporation <0.001%
Titratable Free Acid <0.5 meq/g