Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
0486-100GEA 459 PLN
0486-100G 0486-25G
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98% ACS
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Temp. topnienia: 120
Gęstość: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride & Chlorate <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Manganese ≤0.00005%
Purity ≥98%
Residue on Ignition ≤0.05%
Titrable Free Acid ≤0.04 meq/g