Drukuj
Pirogalol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: 1,2,3-Trihydroksybenzen
0289-04EA 0 PLN
0289-04
Pirogalol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Pirogalol
Formuła: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 309
Temp. topnienia: 130…135 °C
Gęstość: 1.453 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002192
Numer CAS: 87-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-762-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Melting Point 131.0 - 135.0 °C
Residue after Ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs