Drukuj
2-Oktanon, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Octan-2-one
MQ100
02479-5ML
02479-5MLEA 522 PLN
02479-5ML
2-Oktanon, Supelco®
2-Oktanon
Formuła: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 173
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 0.8171 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 56
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009540
Numer CAS: 111-13-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-837-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,04731