Dispensette® S i Dispensette® S Organic
Bezpieczne dozowanie agresywnych substancji chemicznych
Dispensette® S
Dozownik Dispensette® S nadaje się do wielu zastosowań wymagających dozowania agresywnych odczynników, takich jak stężone kwasy i zasady
Dispensette® S Organic
Dozownik Dispensette® S Organic idealnie nadaje się do dozowania rozpuszczalników organicznych.
Firma BRAND jest pionierem w dziedzinie dozowników butelkowych od roku 1968. Model Dispensette® uznawany jest za wiodący produkt na rynku. Jego najnowsza wersja – Dispensette® S – zapewnia większe bezpieczeństwo i sprawdzoną trwałość w trudnych warunkach i podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.
Funkcje zwiększające bezpieczeństwo
- Zawór wypływowy z kulką zabezpieczającą, który zamyka się, gdy rurka odpływowa nie jest przymocowana.
- Zawór napełniającyw kształcie oliwki – zapewnia lepsze przymocowanie rurki do napełniania
- Nakrętka z zawiasem nie przeszkadza podczas dozowania.
- Nowa rurka odpływowa – dostępna w wersji z zaworem obiegu wewnętrznego lub bez niego – jest łatwa do przymocowania.
- Opcjonalna elastyczna rurka odpływowa- długa i rozszerzalna, ułatwia szybkie i precyzyjne seryjne dozowanie – nawet do wąskich probówek.
Informacje dot. bezpieczeństwa – postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
Informacje dot. bezpieczeństwa – zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi i wiele innych przydatnych informacji zawiera podręcznik techniczny poświęcony pomiarom wolumetrycznym.