Drukuj
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
H56077.AA H56077.XF
H56077.AAEA 4390 PLN
H56077.AA H56077.XF
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine ≥98%
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formuła: C₉H₁₆N₂O₂
Gęstość: 1,028
Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040565
Numer CAS: 109838-85-9