Drukuj
Butelki na odczynniki, z zakrętką, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
844030 844029 844025 844026 844027
WHEA844030EA 407 PLN
WHEA844030 WHEA844029 WHEA844025 WHEA844026 WHEA844027
Butelki na odczynniki, z zakrętką, WHEATON®
Butelki i butle Butelki szklane
Glass, amber, with blue screw cap.
Amber coloured to protect light sensitive substances.