Drukuj

n-Heptan, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

424704700.1000 424704700.0500 424704700.2500 424704700.5000 424704700.9010
CHMP424704700.1000EA 164 PLN
CHMP424704700.1000 CHMP424704700.0500 CHMP424704700.2500 CHMP424704700.5000 CHMP424704700.9010
n-Heptan, czysty
n-Heptane
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
Temp. Wrzenia: 98,4 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR