Drukuj
2,4,6-trimetylopirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
161951000 161955000 161950010 161950025
ACRO161951000EA 359 PLN
ACRO161951000 ACRO161955000 ACRO161950010 ACRO161950025
2,4,6-trimetylopirydyna 99%
2,4,6-trimetylopirydyna
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 171…172 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006338
Numer CAS: 108-75-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-613-3
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,09789
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sensitivity (to chlorine) Passes test