Drukuj
2,4-Dichloropyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
379470050 379470250
ACRO379470050EA 501 PLN
ACRO379470050 ACRO379470250
2,4-Dichloropyridine 98%
2,4-Dichloropyridine
Formuła: C₅H₃Cl₂N
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00955618
Numer CAS: 26452-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-717-7
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %