Drukuj
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (1S,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
L14082.06 L14082.14
L14082.06EA 850 PLN
L14082.06 L14082.14
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Formuła: C₁₄H₁₄O₂
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064255
Numer CAS: 2325-10-2
Klasyfikacja Merck : 14,4777