R-(+)-1-1-naftyloetyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
A16918.03
A16918.06
A16918.14
A16918.03EA
337
PLN
A16918.03
A16918.06
A16918.14
R-(+)-1-1-naftyloetyloamina 99%
R-(+)-1-1-naftyloetyloamina
Purity: 99%
CAS No.: 3886-70-2
Molecular Formula: C12H13N
Formula Weight: 171.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₃N Temp. Wrzenia: 152…153 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,060 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00064114 Numer CAS: 3886-70-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-425-5 ADR: 8,III |