Ethyl indole-2-carboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
L00797.06
L00797.14
L00797.06EA
391
PLN
L00797.06
L00797.14
Ethyl indole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl indole-2-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 3770-50-1
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 146395
Formuła:
C₁₁H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 122…125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005609 Numer CAS: 3770-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-206-4 |