Methyl-4-chlorobutyrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-chlorobutyrate
L03734.14
L03734.22
L03734.14EA
195
PLN
L03734.14
L03734.22
Methyl-4-chlorobutyrate ≥98%
Methyl-4-chlorobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 3153-37-5
Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH3
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1745117
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00001003
Formuła:
C₅H₉ClO₂ Temp. Wrzenia: 175…176 °C Gęstość: 1,125 Temp. Zapłonu: 59 °C (138 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001003 Numer CAS: 3153-37-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-592-9 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |