Drukuj
4-Jodoanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
156610250 156611000 156615000
ACRO156610250EA 270 PLN
ACRO156610250 ACRO156611000 ACRO156615000
4-Jodoanilina 99%
4-Jodoanilina
Formuła: C₆H₆IN
Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 59…64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007848
Numer CAS: 540-37-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-743-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05049
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey-brown to dark grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥98.5 %