4-(Methylamino)benzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12426.06
A12426.14
A12426.22
A12426.06EA
204
PLN
A12426.06
A12426.14
A12426.22
4-(Methylamino)benzoic acid 97%
4-(Methylamino)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10541-83-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 2082805
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 158…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002535 Numer CAS: 10541-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 234-121-7 |