Drukuj
4-Aminobenzonitryl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164470100 164470500 164472500
ACRO164470100EA 219 PLN
ACRO164470100 ACRO164470500 ACRO164472500
4-Aminobenzonitryl 98%
4-Aminobenzonitryl
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 167 °C (1,1 -rr)
Temp. topnienia: 83…87 °C
Gęstość: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007821
Numer CAS: 873-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-850-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to orange to grey-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥97.5 %