4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 4-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
H32340.03
H32340.09
H32340.03EA
268
PLN
H32340.03
H32340.09
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 96%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Purity: 96%
CAS No.: 2923-56-0
Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl
Formula Weight: 212.60
Melting Point: ca 210° dec.
MDL No.: MFCD00204233
Formuła:
C₇H₈ClF₃N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00204233 Numer CAS: 2923-56-0 |