Drukuj
2-Chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine
263000250 263000050 263001000
ACRO263000250EA 644 PLN
ACRO263000250 ACRO263000050 ACRO263001000
2-Chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyna 98%
2-Chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyna
Formuła: C₅H₆ClN₃O₂
Temp. Wrzenia: 99…100 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 74…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075607
Numer CAS: 3140-73-6
Numer WE (dawny EINECS): 221-541-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %