1,3,5-Tribromobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23860.14
B23860.22
B23860.36
B23860.14EA
429
PLN
B23860.14
B23860.22
B23860.36
1,3,5-Tribromobenzen ≥98%
1,3,5-Tribromobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 626-39-1
Molecular Formula: C6H3Br3
Formula Weight: 314.80
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 271°
MDL No.: MFCD00000080
Formuła:
C₆H₃Br₃ Temp. Wrzenia: 271 °C Temp. topnienia: 121…124 °C Gęstość: 2,637 g/cm³ (22 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000080 Numer CAS: 626-39-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-947-3 |