Drukuj
n-dekan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
30540-25ML 30540-5ML
30540-25MLEA 1210 PLN
30540-25ML 30540-5ML
n-dekan, Supelco®
n-dekan
Formuła: H₃C(CH₂)₈CH₃
Temp. Wrzenia: 174,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008954
Numer CAS: 124-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-686-4
Jednostka: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af0bd610db7d04d8b63dabccd1d489c8b78a0446&vid=0774bc168859766f4d64d7ec054a5f9906a1cef9&prid=web&clid=SAPDAM