dipropionian sodu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
A17440.0E
A17440.36
A17440.0EEA
752
PLN
A17440.0E
A17440.36
dipropionian sodu ≥99%
dipropionian sodu
Purity: 99%
CAS No.: 137-40-6
Molecular Formula: C3H5NaO2
Formula Weight: 96.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 285-291°
Merck Reference: 14,8669
MDL No.: MFCD00002759
Formuła:
C₃H₅NaO₂ Temp. topnienia: 285…291 °C Temp. Zapłonu: 157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002759 Numer CAS: 137-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-290-4 Klasyfikacja Merck : 14,8669 |