Drukuj
kwas mirystynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
8.00399.0100EA 157 PLN
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
kwas mirystynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas mirystynowy
Formuła: C₁₄H₂₈O₂
Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51…54 °C
Gęstość: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002744
Numer CAS: 544-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-875-2
Klasyfikacja Merck : 12,06416
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.07 mg/l (25 °C)
Melting Point 52 - 56 °C
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling Point 326 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 165 °C
Density 0.8622 g/cm3 (54 °C)
Synonyms Tetradecanoic acid
Hill Formula C14H28O2
Chemical Formula CH3(CH2)12COOH