kwas mirystynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
A12067.0EEA
780
PLN
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
kwas mirystynowy ≥98%
kwas mirystynowy
Purity: 98%
CAS No.: 544-63-8
Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2H
Formula Weight: 228.38
Flash Point: 175°(347°F)
Melting Point: 53-56°
Boiling Point: 326°
Beilstein Reference: 508624
Merck Reference: 14,6333
MDL No.: MFCD00002744
Formuła:
C₁₄H₂₈O₂ Temp. Wrzenia: 326 °C Temp. topnienia: 53…56 °C Gęstość: 0,862 Temp. Zapłonu: 175 °C (347 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002744 Numer CAS: 544-63-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-875-2 Klasyfikacja Merck : 14,6333 |