Drukuj
Acetyloaceton, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: ACAC, 2,4-Pentanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
05581-1ML-F 05581-5ML-F
05581-1ML-FEA 0 PLN
05581-1ML-F 05581-5ML-F
Acetyloaceton, Supelco®
Acetyloaceton
Formuła: CH₃COCH₂COCH₃
Temp. Wrzenia: 140,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008787
Numer CAS: 123-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-634-0
Jednostka: 2310
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19f64503f6ec35059189727d6f68d7d94826c35&vid=988d7a5387ef3c322a4d7be99e1d67829f97153a&prid=web&clid=SAPDAM