3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Veratronitrile
A12521.14
A12521.22
A12521.14EA
235
PLN
A12521.14
A12521.22
3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 2024-83-1
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 1451651
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001802
Formuła:
C₉H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 131…133 °C (0,3 mmHg) Temp. topnienia: 65…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001802 Numer CAS: 2024-83-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-969-2 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |